missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress PCI-33380

Artikelnummer. 16499516
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499516 50 mg -
16495687 5 mg 5mg
16472948 10 mg 10mg
16412556 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499516 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY100335
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PCI-33380 is an irreversible and selective Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) inhibitor (fluorescent probe).

Tekniske data

Mængde 50 mg
Produkttype Reference compound
Molekylvægt (g/mol) 855.78 g/mol
Opløselighed DMSO : ≥ 50 mg/mL (58.43 mM)
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 1022899-36-0
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.