missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PCI 29732

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
PCI 29732 is a potent BTK inhibitor (IC50 = 0.3 nM). Blocks B cell antigen receptor (BCR)-mediated gene expression in CD20+ B cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Produkttype | PCI 29732 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.44 |
| Inhibitorer | PCI 29732 |
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion