Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PCI 29732
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
PCI 29732 is a potent BTK inhibitor (IC50 = 0.3 nM). Blocks B cell antigen receptor (BCR)-mediated gene expression in CD20+ B cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | PCI 29732 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.44 |
| Inhibitorer | PCI 29732 |
For Research Use Only