Få mere at vide
Gibco™ pcDNA ™3.4 TOPO™ TA Cloning Kit
Artikelnummer. 13473269
Skift visning
Mængde:
20μ g sæt
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
Artikelnummer. Mængde unitSize
13473269 20μ g sæt 10 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 13473269 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A14697
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i suspensionstilpassede celler til forbigående proteinekspression. Gibco™ pcDNA ™3.4 TOPO™ TA Cloning Kit er en konstitutiv pattedyrsekspressionsvektor designet til at levere usædvanligt høje niveauer af transgenekspression.
  • Brugt som en Geneticin™ selekterbart ekspressionsplasmid til konstruktion af stabile cellelinjer
  • Fuldlængde humant cytomegalovirus (CMV) øjeblikkelig-tidlig promotor/enhancer til højt niveau af genekspression i en bred vifte af pattedyrceller
  • WPRE (woodchuck posttranscriptional regulatory element) nedstrøms for kloningsstedet for at forbedre transskriptionsekspression
  • TOPO™ kloningssted for hurtig og effektiv (> 85 %) kloning af Taq-amplificerede PCR-produkter
  • Neomycinresistensgen til selektion af stabile cellelinjer med Geneticin™
  • pUC oprindelse for høj kopi replikation og vedligeholdelse af plasmidet i E. coli
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Kloningsmetode TOPO™ -TA
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Indhold og opbevaring Gem ™pcDNA 3.4-TOPO™ vektor og alle kloningsreagenser ved -20 °C.
Store One Shot™ TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler ved -80 °C.
Leveringstype Transfektion
Til brug med (applikation) Proteinproduktion, konstitutivt udtryk
Plasmid Plasmid med høj kopieringsgrad
Produktlinje TOPO
Produkttype TA Cloning Kit
Promotor CMV
Protein tag Umærket
Mængde 20μ g sæt
Replikationsoprindelse pUC Oprindelse
Udvælgelsesagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Selektionsmarkør eukaryot NeoR
Udvælgelsesmarkør Promoter SV40 Promoter
Vektor pcDNA