Få mere at vide
Novus Biologicals™ PCDHGB1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18343359 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18343359 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18343359 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00056104T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål PCDHGB1
Synonym MGC119466, MGC119467, MGC119469, PCDH-GAMMA-B1, protocadherin gamma subfamily B, 1, protocadherin gamma-B1
Gen symbol PCDHGB1