Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | PCDHGB1 |
| Synonym | MGC119466, MGC119467, MGC119469, PCDH-GAMMA-B1, protocadherin gamma subfamily B, 1, protocadherin gamma-B1 |
| Gen symbol | PCDHGB1 |