Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCC-Pfree™ Vaskemiddelkoncentrat
Artikelnummer. 10580904 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
3 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10580904 3 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10580904 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 72290
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
En fosfatfri, overfladeaktivt stofbaseret rengøringsopløsning til brug på mange laboratorieoverflader og glasvarer; RBS pF-alternativ for Europa.
Thermo Scientific™ PCC-Pfree Detergent Concentrate er en fosfatfri formulering af et overfladeaktivt stofbaseret rengøringsmiddel til brug på mange laboratorieoverflader og glasvarer; i modsætning til RBS Vaskemiddel, det er tilgængeligt i Europa.
Thermo Scientific PCC-Pfree Detergent Concentrate er en fosfatfri formulering af et overfladeaktivt baseret rengøringsmiddel til brug på mange laboratorieoverflader og glasvarer; i modsætning til RBS™ vaskemiddel fås det i Europa.
Rengøringsmidlet er en alkalisk opløsning af anioniske og ikke-ioniske tensider. PCC-Pfree Vaskemiddel er stærkt nok til at fjerne biologiske rester fra plastik og glas, men det er fuldt nedbrydeligt og indeholder ikke fosfater, der kan skade miljøet. Brug en 2% (v/v) opløsning til rutinemæssig vask eller til at lægge i en varm 20% opløsning for at frigøre særligt genstridige tørre rester.
Anvendelser omfatter fjernelse af:  
Coomassie Blå farve fra reagensglas og kvarts-cuvetter
  • Blod- eller serumrester fra glas- eller plastikbægre og flasker
  • Farvede farvestoffer fra porcelænsmorter og stødere
  • HIV-virus fra glas, bordplader og gulve
  • Radioaktive isotoper fra bordplader og instrumentoverflader
Produktdetaljer:
Fuldstændig fjernelse af alle urenheder og forurenende stoffer fra glasudstyr er en nødvendighed for de fleste laboratorieanvendelser. I mange år blev ætsende alkohol og kromsyreopløsninger brugt til mange stoffer, som ikke kunne rengøres fra glas med almindelige rengøringsmidler. Disse stærkt sure eller stærkt basiske rengøringsmidler forkorter glasudstyrets levetid, samtidig med at brugeren udsættes for potentiel skade. Til sammenligning Thermo Scientific PCC-54 er And RBS 35™ Products mildt basiske, biologisk nedbrydelige, tensidkoncentrater, der indeholder anioniske og ikke-ioniske detergenter. Overfladeaktive stoffer rengøres ved at trænge ind mellem de forurenende stoffer og de overflader, der skal rengøres. Glas, plast, kvarts, porcelæn og jernholdige metalapparater kan rengøres sikkert og effektivt i en 2 % opløsning (v/v) af koncentraterne eller en 0,2 % opløsning (w/v) af de faste stoffer. PCC-54 og RBS™ rengøringsmidler fjerner både organiske og uorganiske materialer samt metalioner fra laboratorieudstyr. Vaskemidlet skylles helt væk og efterlader ingen rester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produktlinje PCC-54
Sammensætning Fosfatfri
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted.
Mængde 3 l
Volumen (metrisk) 3 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PCC-Pfree Detergent Concentrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sodium carbonate, Sodium hypochlorite