Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCC-54™ Vaskemiddelkoncentrat
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
3 l
Mængde:
3 l
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
Thermo Scientific™ PCC-54 Detergent Concentrate er et generelt rengøringsmiddel til brug på mange laboratorieoverfladematerialer og glasvarer, herunder linser, spejle og reflektorer.
Højdepunkter:
- Fjernelse af blodrester fra glas- eller plastikbægre og -kolber Farvede farvestoffer fra porcelænsmørtel og støde HIV-virus fra glasvarer, bordplader og gulve Til fjernelse af radioisotoper på kontaminerede bordplader
- Skyller rent, giver filmfri overflader Sikker at håndtere, og PCC-Pfree indeholder ikke fosfater, der kan skade miljøet Brug en 2%-20% opløsning ved 50 C til °at suge genstridige biologiske rester væk
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Liquid |
| Produktlinje | PCC-54 |
| Sammensætning | PCC-PFree, 2%- 20% Solution |
| Indhold og opbevaring | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20 to 25°C. |
| Oversigt | PCC-54 Detergent Concentrate |
| Mængde | 3 l |
| Volumen (metrisk) | 3 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PCC-54 Detergent Concentrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: tetrapotassium pyrophosphate, sodium carbonate, Isotridecanol, ethoxylated, Sodium hypochlorite, 4-N