Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCC-54™ Vaskemiddelkoncentrat
Artikelnummer. 11893865 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 l
4 x 3 l
Mængde:
3 l
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11893865 3 l 3 l Hver
10628834 4 x 3 l 4 pakker Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11893865 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 72288
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
En laboratorierengøringsopløsning til laboratorieredskaber, overfladematerialer og glasvarer, inklusive bægre, pipetter, linser, spejle; RBS-35 alternativ.
Thermo Scientific PCC-54 Detergent Concentrate er et generelt rengøringsmiddel til brug på mange laboratorieoverfladematerialer og glasvarer, herunder linser, spejle og reflektorer.
Anvendelser af PCC-54 vaskemiddelkoncentrat omfatter fjernelse af:
  • Coomassie Blå farve fra reagensglas og kvarts-cuvetter
  • Blod- eller serumrester fra glas- eller plastikbægre og flasker
  • Farvede farvestoffer fra porcelænsmorter og stødere
  • HIV-virus fra glas, bordplader og gulve
  • Radioaktive isotoper fra bordplader og instrumentoverflader
Rengøringsmidlet er en blanding af anioniske og ikke-ioniske tensider. PCC-54 Vaskemiddel er stærkt nok til at fjerne biologiske rester fra plastik og glas, men det er fuldt nedbrydeligt og skylles grundigt væk uden at efterlade rester. Brug en 2% (v/v) opløsning til rutinemæssig vask eller til at lægge i en varm 20% opløsning for at frigøre særligt genstridige tørre rester. Bland to dele 2% PCC-54 vaskemiddelopløsning med en del ethylalkohol for at fjerne fedt og olier.
Fuldstændig fjernelse af alle urenheder og forurenende stoffer fra glasudstyr er en nødvendighed for de fleste laboratorieanvendelser. I mange år blev ætsende alkohol og kromsyreopløsninger brugt til mange stoffer, som ikke kunne rengøres fra glas med almindelige rengøringsmidler. Disse stærkt sure eller stærkt basiske rengøringsmidler forkorter glasudstyrets levetid, samtidig med at brugeren udsættes for potentiel skade. Til sammenligning Thermo Scientific PCC-54 er And RBS 35™ Products mildt basiske, biologisk nedbrydelige, tensidkoncentrater, der indeholder anioniske og ikke-ioniske detergenter. Overfladeaktive stoffer rengøres ved at trænge ind mellem de forurenende stoffer og de overflader, der skal rengøres. Glas, plast, kvarts, porcelæn og jernholdige metalapparater kan rengøres sikkert og effektivt i en 2 % opløsning (v/v) af koncentraterne eller en 0,2 % opløsning (w/v) af de faste stoffer. PCC-54 og RBS™ rengøringsmidler fjerner både organiske og uorganiske materialer samt metalioner fra laboratorieudstyr. Vaskemidlet skylles helt væk og efterlader ingen rester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype PCC-54 Vaskemiddelkoncentrat
Form Væske
Produktlinje PCC-54
Sammensætning PCC-PFree, 2%-20% opløsning
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 20 til 25 °C.
Mængde 3 l
Volumen (metrisk) 3 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PCC-54 Detergent Concentrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrapotassium pyrophosphate, sodium carbonate, Isotridecanol, ethoxylated, Sodium hypochlorite, 4-N