Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCC-54™ Vaskemiddelkoncentrat
Artikelnummer. 10628834 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 l
Mængde:
3 l
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde unitSize
10628834 3 l 4 pakker Pakke med 4
11893865 3 l 3 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10628834 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 72289
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En laboratorierengøringsopløsning til laboratorieredskaber, overfladematerialer og glasvarer, inklusive bægre, pipetter, linser, spejle; RBS-35 alternativ.
Thermo Scientific™ PCC-54 Detergent Concentrate er et generelt rengøringsmiddel til brug på mange laboratorieoverfladematerialer og glasvarer, herunder linser, spejle og reflektorer.
Højdepunkter:
  • Fjernelse af blodrester fra glas- eller plastikbægre og -kolber Farvede farvestoffer fra porcelænsmørtel og støde HIV-virus fra glasvarer, bordplader og gulve Til fjernelse af radioisotoper på kontaminerede bordplader
  • Skyller rent, giver filmfri overflader Sikker at håndtere, og PCC-Pfree indeholder ikke fosfater, der kan skade miljøet Brug en 2%-20% opløsning ved 50 C til °at suge genstridige biologiske rester væk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Liquid
Produktlinje PCC-54
Sammensætning PCC-PFree, 2%- 20% Solution
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20 to 25°C.
Oversigt PCC-54 Detergent Concentrate
Mængde 4 pakker
Volumen (metrisk) 3 l