missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PCB No. 52 13C12 40 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30310180
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310180 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310180 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV20005213IO40

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl 13C12
CAS 208263-80-3
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctane
Molekylær formel 13C12 H6 Cl4
Mængde 5 mL
Synonym 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, 2,2',5,5'-tetrachloro- (9CI), 13C12-2,2',5,5'-TeCB, 13C12-2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl, 13C12-PCB 52, PCB 52-13C12, 2,2',5,5'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,2',5,5'-TCB 13C12, 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl 13C12, 2,5,2',5'-Tetrachlorobiphenyl 13C12, CB 52 13C12, K 52 13C12, PCB 52 13C12, 2,2',5,5'-TetraCB-13C12
InChI formel InChI=1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-11(15)9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)16/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
SMIL Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]([13cH]1)[13c]2[13cH][13c](Cl)[13cH][13cH][13c]2Cl
IUPAC navn 1,4-dichloro-2-(2,5-dichloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene
Molekylvægt (g/mol) 303.9
Formel vægt 301.9626 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.