Få mere at vide
PCB nr. 4 10 μg/ml i isooktan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324217
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30324217 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 30324217 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREL20000400IO
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 ml
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan