Få mere at vide
PCB No. 21 10 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309915
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30309915 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 30309915 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREL20002100IO
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 ml
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctane