Få mere at vide
PCB nr. 209 100 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 ml |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexan |