Learn More
PCB No. 198 100 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 2 mL |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctane |