Learn More
PCB-Mix 41 10 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30324613
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30324613 1 mL 1mL
1 options
Código de producto. 30324613 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRELA20034100IO
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 32598-13-3, 32598-14-4, 74472-37-0, 31508-00-6, 65510-44-3, 57465-28-8
Quantity 1 mL
Concentration PCB 77 (3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl) 10 μg/mL∣PCB No. 105 10 μg/mL∣PCB No. 114 10 μg/mL∣PCB No. 118 10 μg/mL∣PCB No. 123 10 μg/mL∣PCB No. 126 10 μg/mL∣PCB No. 156 10 μg/mL∣PCB No. 157 10 μg/mL∣PCB No. 167 10 μg/mL∣PCB No. 169 10 μg/mL∣PCB No. 189 10 μg/mL∣PCB No. 81 10 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.