Få mere at vide
PCB-mix 41 10 μg/ml i isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324613
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30324613 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30324613 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRELA20034100IO
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 32598-13-3, 32598-14-4, 74472-37-0, 31508-00-6, 65510-44-3, 57465-28-8
Mængde 1 ml
Koncentration PCB 77 (3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl) 10 μg/ml∣PCB nr. 105 10 μg/ml∣PCB nr. 114 10 μg/ml∣PCB nr. 118 10 μg/ml∣PCB nr. 123 10 μg/ml∣PCB nr. 126 10 μg/ml∣PCB nr. 156 10 μg/ml∣PCB nr. 157 10 μg/ml∣PCB nr. 167 10 μg/ml∣PCB nr. 169 10 μg/ml PCB nr. 10 μg/ml∣ ∣PCB nr. 81 10 μg/ ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan