Få mere at vide
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl | 52663-71-5 | 500μg/mL |
| 2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphenyl | 40186-71-8 | 500μg/mL |
| 2,2',3',4,6-Pentachlorobiphenyl | 60233-25-2 | 500μg/mL |
| 2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl | 60145-22-4 | 500μg/mL |
| 2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 2437-79-8 | 500μg/mL |
| 2,3-Dichlorobiphenyl | 16605-91-7 | 500μg/mL |
| 2,4,5-Trichlorobiphenyl | 15862-07-4 | 500μg/mL |
| 2-Chlorobiphenyl | 2051-60-7 | 500μg/mL |
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB Congener Mix |
| Emballage | 2mL Amber Prescored Glass Ampule |
| CAS | 15862-07-4, 16605-91-7, 40186-71-8, 60233-25-2, 52663-71-5, 2437-79-8 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.05 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2',3 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 500μg/mL |
Sikkerhed og håndtering
- PCB Congener Mix
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone
Product intended for laboratory use only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.