missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PCB 209-13C12, TRC

Artikelnummer. 30416984
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416984 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP21669210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Decachlorobiphenyl 13C12
CAS 105600-27-9
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel 13C12 Cl10
Mængde 10 mg
Synonym 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12','2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachloro- (9CI), 13C12-DeCB, 13C12-Decachlorobiphenyl, 13C12-PCB 209, PCB 209-13C12, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,2',3,3',4,4'','5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl 13C12, CB 209 13C12, DCB 13C12, Decachlorobiphenyl 13C12, PCB 209 13C12, Perchlorobiphenyl 13C12, PCB No. 209 13C12, 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12','2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachloro- (9CI), 13C12-DeCB, 13C12-Decachlorobiphenyl, 13C12-PCB 209, PCB 209-13C12, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,2',3,3',4,4'','5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl 13C12, CB 209 13C12, DCB 13C12, Decachlorobiphenyl 13C12, PCB 209 13C12, Perchlorobiphenyl 13C12
InChI formel InChI=1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
SMIL Cl[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]([13c](Cl)[13c]1Cl)[13c]2[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]2Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachloro-6-(2,3,4,5,6-pentachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene
Molekylvægt (g/mol) 510.57
Formel vægt 505.7288
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.