Få mere at vide
Liofilchem™ Contact Slide 2
Mængde:
20 Pack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Contact Slide 2 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of yeasts and moulds . The other medium is used for enumeration of bacteria.
Tekniske data
Tekniske data
| Cap Type | Screw |
| Certificeringer/compliance | BD DIFCO |
| Fremstillingsoprindelse | Italy |
| Medietype | Agar |
| Produkttype | Agar |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Målorganismeklasse | Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi |
| Til brug med (udstyr) | Incubator |
| Inkubationsbetingelser | 10 and 25°C |
| Mængde | 20 Pack |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.