Få mere at vide
Thermo Scientific™ PC300 cirkulationspumper
Artikelnummer. 12692825 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
PC300
PC300 m/bro
Spænding:
200/230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Spænding Frekvens unitSize
12692825 PC300 m/bro 200/230 V 50/60 Hz Hver
11914569 PC300 200/230 V 50/60 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12692825 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1590025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31995.00 DKK
    30589.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 1405.06 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse cirkulationspumper har en 3,0Kw varmelegeme til hurtig opvarmning, en pumpe i helt rustfrit stål med keramiske rotorer og ekstrem temperaturydelse fra -50° til +300 °C.
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Cirkulatorer har en 3,0Kw varmelegeme for hurtigere tid til temperatur, en pumpe helt i rustfrit stål med keramiske rotorer og tilbyder ekstrem temperaturydelse fra -50° til +300 °C. Funktionerne inkluderer et forbedret digitalt display og ––brugervenlige touchpad-indstillinger, så du nemt kan justere temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
  • Maks. temperatur: 300 °C
  • Temp. stabilitet: 0,015
  • 3,0 kW varmelegeme for hurtigere tid til temperatur
  • Helt rustfrit stål pumpe med keramiske rotorer
  • Kraft/sugepumpe med 560mbar tryk og 24L/min flow
  • Varmekapacitet 1,2kW
  • Ekstern T-styring via PT100 sensorport
  • Applikationstærskelalarmer for at beskytte eksperimenter
  • Temperatur høje og lave grænser
  • Syv sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, kinesisk og japansk)
  • Ti rampeprogrammer med redigering under kørsel eller pause
  • USB port til fjernbetjening
  • Realtidsur
  • Multifunktionsport tilsluttes
    • Boosterpumpe (1 bar ekstra)
    • Boostervarmer (2kW ekstra)
    • Automatisk genopfyldningsenhed
    • Magnetisk/magnetventilboks (f.eks. styring af postevandskøling)
Bestillingsoplysninger:
Inkluderer 8 mm og 12 mm slangemodhager med bro (– Kun 0025), pumpeprop til ekstern cirkulation og 6 fod. strømledning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket, UL-listet, CSA, RoHS
Kommunikation USB
Flowhastighed 24 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde -50 °C til +300 °C
Varmekapacitet 3 kW
Maks. Tryk 500 mbar/8,12 psi
Model- PC300 m/bro
Temperatur (metrisk) Maksimum 300 °C
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Dimensioner (L x B x H) 9,2 x 7,4 x 16,6 tommer. (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Længde (engelsk) 9,2 tommer.
Længde (metrisk) 23.3 cm
Bredde (engelsk) 7,4 tommer
Bredde (metrisk) 18.9 cm
Højde (engelsk) 16,6 tommer.
Højde (metrisk) 42.1 cm
Vægt (engelsk) 10.4 lb.
Vægt (metrisk) 4.7 kg
Elektriske krav 200/230 V 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz