Få mere at vide
Thermo Scientific™ PC300 cirkulationspumper
Artikelnummer. 11914569 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
PC300
PC300 m/bro
Spænding:
200/230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Spænding Frekvens unitSize
11914569 PC300 200/230 V 50/60 Hz Hver
12692825 PC300 m/bro 200/230 V 50/60 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11914569 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1590005B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29965.00 DKK
    28650.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 1314.91 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Disse cirkulationspumper har en 3,0Kw varmelegeme til hurtig opvarmning, en pumpe i helt rustfrit stål med keramiske rotorer og ekstrem temperaturydelse fra -50° til +300 °C.
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Cirkulatorer har en 3,0Kw varmelegeme for hurtigere tid til temperatur, en pumpe helt i rustfrit stål med keramiske rotorer og tilbyder ekstrem temperaturydelse fra -50° til +300 °C. Funktionerne inkluderer et forbedret digitalt display og ––brugervenlige touchpad-indstillinger, så du nemt kan justere temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
  • Maks. temperatur: 300 °C
  • Temp. stabilitet: 0,015
  • 3,0 kW varmelegeme for hurtigere tid til temperatur
  • Helt rustfrit stål pumpe med keramiske rotorer
  • Kraft/sugepumpe med 560mbar tryk og 24L/min flow
  • Varmekapacitet 1,2kW
  • Ekstern T-styring via PT100 sensorport
  • Applikationstærskelalarmer for at beskytte eksperimenter
  • Temperatur høje og lave grænser
  • Syv sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, kinesisk og japansk)
  • Ti rampeprogrammer med redigering under kørsel eller pause
  • USB port til fjernbetjening
  • Realtidsur
  • Multifunktionsport tilsluttes
    • Boosterpumpe (1 bar ekstra)
    • Boostervarmer (2kW ekstra)
    • Automatisk genopfyldningsenhed
    • Magnetisk/magnetventilboks (f.eks. styring af postevandskøling)
Bestillingsoplysninger:
Inkluderer 8 mm og 12 mm slangemodhager med bro (– Kun 0025), pumpeprop til ekstern cirkulation og 6 fod. strømledning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket, UL-listet, CSA, RoHS
Kommunikation USB
Flowhastighed 24 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde -50 °C til +300 °C
Varmekapacitet 3 kW
Maks. Tryk 500 mbar/8,12 psi
Model- PC300
Temperatur (metrisk) Maksimum 300 °C
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Dimensioner (L x B x H) 9,2 x 7,4 x 16,6 tommer. (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Længde (engelsk) 9,2 tommer.
Længde (metrisk) 23.3 cm
Bredde (engelsk) 7,4 tommer
Bredde (metrisk) 18.9 cm
Højde (engelsk) 16,6 tommer.
Højde (metrisk) 42.1 cm
Vægt (engelsk) 10.4 lb.
Vægt (metrisk) 4.7 kg
Elektriske krav 200/230 V 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz