Få mere at vide
Thermo Scientific™ PC201 cirkulationspumper
Artikelnummer. p-4527501 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
PC201
PC201 m/bro
Spænding:
200/230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12717667
Brand: Thermo Scientific™ 1580005B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse cirkulationspumper har en 3,0Kw varmelegeme til hurtig opvarmning, en pumpe i helt rustfrit stål med keramiske rotorer og ekstrem temperaturydelse fra -50° til +200 °C.
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Cirkulatorer har en 3,0Kw varmelegeme for hurtigere tid til temperatur, en pumpe i helt rustfrit stål med keramiske rotorer og tilbyder ekstrem temperaturydelse, der spænder fra 13° til 300 °C. Funktionerne inkluderer et forbedret digitalt display og ––brugervenlige touchpad-indstillinger, så du nemt kan justere temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
  • Maks. temperatur: 300 °C
  • Temp. stabilitet: 0,015
  • 3,0 kW varmelegeme for hurtigere tid til temperatur
  • Helt rustfrit stål pumpe med keramiske rotorer
  • Kraft/sugepumpe med 560mbar tryk og 24L/min flow
  • Varmekapacitet 1,2kW
  • Ekstern T-styring via PT100 sensorport
  • Applikationstærskelalarmer for at beskytte eksperimenter
  • Temperatur høje og lave grænser
  • Syv sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, kinesisk og japansk)
  • Ti rampeprogrammer med redigering under kørsel eller pause
  • USB port til fjernbetjening
  • Realtidsur
  • Multifunktionsport tilsluttes
    • Boosterpumpe (1 bar ekstra)
    • Boostervarmer (2kW ekstra)
    • Automatisk genopfyldningsenhed
    • Magnetisk/magnetventilboks (f.eks. styring af postevandskøling)
Bestillingsoplysninger:
Inkluderer 8 mm og 12 mm slangemodhager med bro (– Kun 0025), pumpeprop til ekstern cirkulation og 6 fod. strømledning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket, UL-listet, CSA, RoHS
Kommunikation USB
Flowhastighed 24 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde 13 °C til 300 °C
Varmekapacitet 3 kW
Maks. Tryk 500 mbar/8,12 psi
Model- PC201
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Dimensioner (L x B x H) 9,2 x 7,4 x 16,6 tommer. (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Længde (engelsk) 9,2 tommer.
Længde (metrisk) 23.3 cm
Bredde (engelsk) 7,4 tommer
Bredde (metrisk) 18.9 cm
Højde (engelsk) 16,6 tommer.
Højde (metrisk) 42.1 cm
Vægt (engelsk) 10.4 lb.
Vægt (metrisk) 4.7 kg
Elektriske krav 200/230 V 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz