Få mere at vide
Thermo Scientific™ PC201 cirkulationspumper
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Cirkulatorer har en 3,0Kw varmelegeme for hurtigere tid til temperatur, en pumpe i helt rustfrit stål med keramiske rotorer og tilbyder ekstrem temperaturydelse, der spænder fra 13° til 300 °C. Funktionerne inkluderer et forbedret digitalt display og ––brugervenlige touchpad-indstillinger, så du nemt kan justere temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
- Maks. temperatur: 300 °C
- Temp. stabilitet: 0,015
- 3,0 kW varmelegeme for hurtigere tid til temperatur
- Helt rustfrit stål pumpe med keramiske rotorer
- Kraft/sugepumpe med 560mbar tryk og 24L/min flow
- Varmekapacitet 1,2kW
- Ekstern T-styring via PT100 sensorport
- Applikationstærskelalarmer for at beskytte eksperimenter
- Temperatur høje og lave grænser
- Syv sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, kinesisk og japansk)
- Ti rampeprogrammer med redigering under kørsel eller pause
- USB port til fjernbetjening
- Realtidsur
- Multifunktionsport tilsluttes
- Boosterpumpe (1 bar ekstra)
- Boostervarmer (2kW ekstra)
- Automatisk genopfyldningsenhed
- Magnetisk/magnetventilboks (f.eks. styring af postevandskøling)
Bestillingsoplysninger:
Inkluderer 8 mm og 12 mm slangemodhager med bro (– Kun 0025), pumpeprop til ekstern cirkulation og 6 fod. strømledning.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærket, UL-listet, CSA, RoHS |
| Kommunikation | USB |
| Flowhastighed | 24 l/min. |
| Pumpetype | Kraftpumpe, sugepumpe |
| Temperaturområde | 13 °C til 300 °C |
| Varmekapacitet | 3 kW |
| Maks. Tryk | 500 mbar/8,12 psi |
| Model- | PC201 m/bro |
| Temperaturstabilitet | 0,01 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 9,2 x 7,4 x 16,6 tommer. (23,3 x 18,9 x 42,1 cm) |
| Vis mere |