Få mere at vide
Thermo Scientific™ PC200 cirkulationspumper
Artikelnummer. 12612835 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
PC200 med bro
Spænding:
200/230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12612835
Brand: Thermo Scientific™ 1570025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse cirkulationspumper er ideelle til applikationer, der kræver sofistikeret styring, programmering af flere ramper og ekstrem temperaturydelse fra -50° til +200 °C.
Thermo Scientific™ PC200 Immersion Cirkulatorer er ideelle til applikationer, der kræver sofistikeret styring, programmering af flere ramper og ekstrem temperaturydeevne fra 13° til 300 °C. Funktionerne inkluderer et forbedret digitalt display og ––brugervenlige touchpad-indstillinger, så du nemt kan justere temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
  • Maks. temperatur: 300 °C
  • Temp. stabilitet: 0,015
  • Kraft/sugepumpe med 560mbar tryk og 24L/min flow
  • Varmekapacitet 1,2kW
  • Ekstern T-styring via PT100 sensorport
  • Applikationstærskelalarmer for at beskytte eksperimenter
  • Temperatur høje og lave grænser
  • Syv sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, kinesisk og japansk)
  • Ti rampeprogrammer med redigering under kørsel eller pause
  • USB port til fjernbetjening
  • Realtidsur
    • Multifunktionsport tilsluttes
    • Boosterpumpe (1 bar ekstra)
    • Boostervarmer (2kW ekstra)
    • Automatisk genopfyldningsenhed
    • Magnetisk/magnetventilboks (f.eks. styring af postevandskøling)
Bestillingsoplysninger:
Inkluderer 8 mm og 12 mm slangemodhager med bro (– 0022 og– Kun 0025), pumpeprop til ekstern cirkulation og 6 fod. strømledning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PC200 m/bro; 200-230V/50-60Hz
Certificeringer/compliance CE-mærket, UL-listet, CSA, RoHS
Kommunikation USB
Flowhastighed 24 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde 13 °C til 300 °C
Varmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Maks. Tryk 500 mbar/8,12 psi
Model- PC200 med bro
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Dimensioner (L x B x H) 9,2 x 7,4 x 16,6 tommer. (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Længde (engelsk) 9,2 tommer.
Længde (metrisk) 23.3 cm
Bredde (engelsk) 7,4 tommer
Bredde (metrisk) 18.9 cm
Højde (engelsk) 16,6 tommer.
Højde (metrisk) 42.1 cm
Elektriske krav 200/230 V 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz