Få mere at vide
Thermo Scientific PC Tube 50 ml
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rør med rund base, gradueret, PC, til udsvingningsrotor (75003047)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Polycarbonat |
| Kapacitet (engelsk) | 1,7 oz. |
| Bund form | Rund |
| Uddannet | Ja |
| Produkttype | Centrifugerør |