Få mere at vide
Thermo Scientific PC-rør, 100 ml
Artikelnummer. 10216826 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10216826 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10216826 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 76009094
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
100 ml PC Tube.
  • 100 ml PC Tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Polycarbonat
Kapacitet (engelsk) 3,4 oz.
Produkttype Centrifugerør