Beskrivelse
- PC-skruelågrør, 94 mL x 1, 38 x 105 mm, til SA-800 rotor
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 x 94 ml |
| Materiale | Polycarbonat |
| Til brug med | SA-800 Rotor |
| Kapacitet (engelsk) | 3,2 oz. |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Diameter (metrisk) | 38 mm |
| Produkttype | Centrifugerør |