Få mere at vide
Kartell™ PC sikkerhedsboks
Artikelnummer. 10561773
Skift visning
Dimensioner (L x B):
330 x 175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10561773 330 x 175 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10561773 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0056900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00 DKK
    719.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.92 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet af polycarbonat for styrke, kemisk resistens og termostabilitet. Kartell™ PC Safety Box er designet til at give en høj grad af sikkerhed ved transport af antiblastiske lægemidler fra præparatcentret til administrationsstedet.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Transporter rør, beholdere, hætteglas, plastikposer og brugsklare sprøjter
  • Lufttæt dæksel har en hermetisk silikone sikkerhedsforsegling for at sikre indeslutning af væsker eller antitumormedicin og beskytter mod lækage og/eller utilsigtet spild fra flasker eller udsivning fra plastikposer
  • 4 sikkerhedslåse forhindrer utilsigtet åbning, hvis kassen tabes
  • Krystalklar for at tillade inspektion af alt indhold før åbning
  • Fasede kanter og specialdesignet bund garanterer sikker, enkel og effektiv rengøring
  • Uudsletteligt biologisk faresymbol støbt på ydersiden af omslaget
  • Rustfrit stål AISI 304 håndtag for nem transport
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
Certificeringer/compliance CE-IVD
Lukketype Låg
Dimensioner (L x B) 330 x 175 mm
Dimensioner (L x B x H) 330 x 175 x 180 mm
Højde (metrisk) 180 mm
Længde (metrisk) 330 mm
Bredde (metrisk) 175 mm