Beskrivelse
- Flaske med rund bund, gradueret, PC, til udsvingningsrotor (75003047)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polycarbonat |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Ja |
| Til brug med (udstyr) | Sving ud rotor (75003047) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Rund |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |