Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ PBT Red Screw Caps with Aperture
Artikelnummer. p-8006059
Diameter (metrisk):
9,5 mm
11 mm
15 mm
20 mm
Trådstørrelse (metrisk):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10692462
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01321025
Tekniske data
Farve Red
Til brug med (applikation) Screw thread tubes
Inkluderer DIN thread (GL) and aperture
Materiale PBT
Maks. Temperatur (metrisk) 180°C
Mængde 10Pack
Skrue materiale PBT
Produktlinje Cap
Trådstørrelse (metrisk) GL 25
Produkttype Screw Cap
Diameter (metrisk) 15 mm