Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ PBT Red Screw Caps with Aperture
Artikelnummer. 12333379
Diameter (metrisk):
9,5 mm
11 mm
15 mm
20 mm
Trådstørrelse (metrisk):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12333379
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasinstrumente™ 01321014
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Farve Red
Til brug med (applikation) Screw thread tubes
Inkluderer DIN thread (GL) and aperture
Materiale PBT
Maks. Temperatur (metrisk) 180°C
Mængde 1Pack
Skrue materiale PBT
Produktlinje Cap
Trådstørrelse (metrisk) GL 14
Produkttype Screw Cap
Diameter (metrisk) 9,5 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato