Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ PBT Red Screw Caps with Aperture
Diameter (metrisk):
9,5 mm
11 mm
15 mm
20 mm
Trådstørrelse (metrisk):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Red |
| Til brug med (applikation) | Screw thread tubes |
| Inkluderer | DIN thread (GL) and aperture |
| Materiale | PBT |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 180°C |
| Mængde | 10Pack |
| Skrue materiale | PBT |
| Produktlinje | Cap |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Produkttype | Screw Cap |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto