Få mere at vide
PBS-tabletter, fosfatbufret saltvand, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10388739
Skift visning
Mængde:
100 Tablets
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10388739 100 Tablets 100g
1 options
Artikelnummer. 10388739 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2944100
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Fosfatbuffrede saltvandstabletter, CAS-nummer-7647-14-5, 7447-40-7, 100 tabletter, klare, grå, hvide, 5/8 tommer, 600 SEK max., FORSIGTIG!
  • Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge Fisher BioReagents PBS tabletter
  • Eliminer besværet med at veje og blande individuelle komponenter
  • En tablet opløst i 200 ml vand giver buffer indeholdende 0,01 M fosfat, 0,0027 M KCl og 0,137 M NaCl, pH 7,4 ved 25 °C
  • Flasken indeholder 100 tabletter
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
pH 7,2 til 7,6
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 Tablets
Løsningstype Phosphatbufferet saltvand
Emballage Polyflaske