Få mere at vide
MP Biomedicals™ Fosfatbuffrede saltvandstabletter (PBS)
Artikelnummer. p-27778 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 tabletter
200 tabletter
500 tabletter
Pakningsstørrelse:
100 tabletter
500 tabletter
Artikelnummer. 11435015
Brand: MP Biomedicals™ 092810305
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS) er en afbalanceret saltblanding til nem PBS-bufferforberedelse til en række forskellige anvendelser, herunder reagensfremstilling, fortyndingsceller til flowcytometri og cellekulturreagens.
  • Intet behov for vejning og blanding af kemikalier
  • Du skal blot opløse PBS-tabletter i vand
  • En tablet opløst i 100 ml vand giver buffer indeholdende 0,01 M fosfat, 0,0027 M KCl og 0,137 M NaCl, pH 7,4 ved 25 °C
  • Kun forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Fysisk form Tablet
Mængde 100 tabletter
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
Inkluderer Ingen Calcium, Intet Magnesium
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn potassium chloride
Molekylvægt (g/mol) 74.55