Beskrivelse
- Intet behov for vejning og blanding af kemikalier
- Du skal blot opløse PBS-tabletter i vand
- En tablet opløst i 100 ml vand giver buffer indeholdende 0,01 M fosfat, 0,0027 M KCl og 0,137 M NaCl, pH 7,4 ved 25 °C
- Kun forskningsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosfatbufret saltvand (PBS) |
| Fysisk form | Tablet |
| Mængde | 100 tabletter |
| Molekylær formel | ClK |
| MDL nummer | MFCD00011360 |
| Inkluderer | Ingen Calcium, Intet Magnesium |
| InChI nøgle | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Cl-].[K+] |
| IUPAC navn | potassium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.55 |