Få mere at vide
PBS, fosfatbufret saltvand, 1X opløsning, pH 7,4, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
PBS, fosfatbufret saltvand, 1X opløsning, pH 7,4
- Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge færdiglavede Fisher BioReagents 1X PBS bufferopløsning
- Eliminerer besværet med fortynding fra stamopløsninger eller vejning og blanding af individuelle komponenter
- 1X opløsning indeholder 0,137 M NaCl, 0,0027 M KCl og 0,0119 M fosfater
- Filtreret og testet for fravær af DNase, RNase og protease
- PBS bruges i mange biokemiske applikationer til at opretholde pH
- Kun beregnet til laboratorieforskning
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0 °C |
| pH | 7.3 til 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 4 l |
| Emballage | Polykube |