Få mere at vide
PBS, fosfatbufret saltvand, 1X opløsning, pH 7,4, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10091403
Skift visning
Mængde:
4 l
20 l
Pakningsstørrelse:
20 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10091403 20 l 20 L
10173433 4 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10091403 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP243820
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
PBS, fosfatbufret saltvand, 1X opløsning, pH 7,4
  • Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge færdiglavede Fisher BioReagents 1X PBS bufferopløsning
  • Eliminerer besværet med fortynding fra stamopløsninger eller vejning og blanding af individuelle komponenter
  • 1X opløsning indeholder 0,137 M NaCl, 0,0027 M KCl og 0,0119 M fosfater
  • Filtreret og testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • PBS bruges i mange biokemiske applikationer til at opretholde pH
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
pH 7.3 til 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 20 l
Emballage Polykube