Få mere at vide
PBS, fosfatbufret saltvand, 10X opløsning, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10204733
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Emballage:
Nalgene Polyflaske
Polyflaske
Polykube
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10204733 1 l Nalgene Polyflaske 1 L
10649743 20 l Polykube 20 L
12899712 4 l Polykube 4 L
10468543 500 ml Polyflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10204733 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP3991
 Begrænset vare
På lager
Almindelig brugt buffer
  • Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge koncentreret Fisher BioReagents 10X PBS opløsning - fortynd blot efter behov
  • 10X opløsning indeholder 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl og 0,119 M fosfater
  • pH af en 1X opløsning fremstillet af denne koncentrerede opløsning er∼ 7.4. For at tilberede en 1X opløsning blandes en volumen af Fisher BioReagents 10X PBS-opløsning med 9 volumener ultrarent vand, såsom BP2819
  • Filtreret og testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • PBS bruges i mange biokemiske applikationer til at opretholde pH
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
Emballage Nalgene Polyflaske