Få mere at vide
Gibco™ PBS, pH 7,4 (flowcytometri-grad)
Artikelnummer. 12083469
Skift visning
Mængde:
10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
12083469 10 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 12083469 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1286301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Phosphate-bufret saltvand (PBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige anvendelser, herunder reagensfremstilling, fortynding af celler til flowcytometri og som cellekulturreagens.
Phosphate-bufret saltvand (PBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige anvendelser, herunder reagensfremstilling, fortynding af celler til flowcytometri og som cellekulturreagens. Denne Gibco™ PBS er formuleret uden calcium og magnesium til at suspendere celler til flowcytometri. Denne PBS er ikke beregnet til cellekultur, da den ikke er testet for sterilitet. Vi tilbyder en række af Gibco™ PBS-formuleringer til cellekulturapplikationer. Find det rigtige cellekulturprodukt ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne PBS er fremstillet som følger:
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Red
Produkt Kun beregnet til brug
til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Koncentration 1 X
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 10 l
Løsningstype Fosfatbufret saltvand
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen Calcium, Intet Magnesium
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.