Få mere at vide
Gibco™ PBS, pH 7.4
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924962
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 10728775
Brand: Gibco™ 10010031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PBS (phosphatbufret saltvand) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
PBS (phosphatbufret saltvand) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. PBS er formuleret uden calcium og magnesium til at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Vi tilbyder en række PBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne PBS er fremstillet som følger:
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Farve Klar
Koncentration 1 X
Til brug med (applikation) Vask celler før dissociation; Fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser; Transport af celler eller væv
pH 7.4
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 1000 ml
Løsningstype Fosfatbufret saltvand
Emballage Bottle
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Osmolalitet 280 - 315 mOsm/kg
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.