Få mere at vide
PBS, fosfatbufret saltvand, 1X pulver, pH 7,4, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-27629
Mængde:
10 l
50 l
Pakningsstørrelse:
492g
98.9g
Artikelnummer. 10316743
Brand: Fisher BioReagents BP66110
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
  • Giver en bekvem måde at lave 10L standard 1X fosfatbuffer på
  • Rekonstituer indholdet af flasken i ultrarent vand, såsom BP2819, for at give en 1X PBS-opløsning indeholdende 0,137 M NaCl, 0,0027 M KCl og 0,0119 M fosfater
  • Testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • PBS er en standardbuffer, der bruges i mange biokemiske applikationer til at opretholde pH
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 l
Emballage Poly flaske