Få mere at vide
PBS, 10X opløsning, molekylærbiologisk kvalitet
Artikelnummer. 15825418 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15825418 1 l 1 L
15815418 100 ml 100ml
15835418 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15825418 Supplier Thermo Scientific Supplier No. J75889.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    836.40 DKK
    684.65 DKK / 1 L
    Spare 151.75 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
Edge
Til biologisk forskning. Affymetrix/USB™ PBS, 10X Solution, Molecular Biology Grade, filtreres og doseres i holdbare μ, firkantede nalgeneflasker og opretstående æske.
  • Består af 80,6 mM natriumphosphat, 19,4 mM kaliumphosphat, 27 mM KCl og 1,37 M NaCl i høj renhed dH 2 O
  • Filtreret og dispenseret til holdbare, firkantede Nalgene flasker og opretstående karton med praktisk dispenseringstud
  • Fortynd til 1X med høj renhed dH 2 O til en opløsning bestående af 10 mM fosfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
pH 7.4
Fysisk form Løsning
Mængde 1 l
Formulering 80,6 mM natriumfosfat, 19,4 mM kaliumfosfat, 27 mM KCl og 1,37 M NaCl i høj renhed dH2O