Få mere at vide
Fosfatbufret saltvand (PBS), 10X pulver, pH 7,4, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10051163
Skift visning
Mængde:
2 x 1 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10051163 2 x 1 l Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10051163 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP6651
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X Powder giver en bekvem måde at lave 1 L 10X PBS-stamopløsning på.
  • Giver en bekvem måde at lave 1 L 10X PBS-stamopløsning på
  • Eliminerer behovet for at veje og blande individuelle komponenter
  • Når den rekonstitueres i ultrarent vand såsom BP2819, giver hver pakke 1 L af en 10X PBS-opløsning indeholdende 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl og 0,119 M fosfater
  • Testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • PBS er en standardbuffer, der bruges i mange biokemiske applikationer til at opretholde pH
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Fysisk form Fast stof
Mængde 2 x 1 l
Emballage Foliepakke