Få mere at vide
Gibco™ PBS (10X), pH 7.2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11524526
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11524526 10 x 500 ml -
11514526 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11524526 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 70013065
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
PBS (10X), pH 7.2
Phosphate-bufret saltvand (PBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. PBS er formuleret uden calcium og magnesium til at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Vi tilbyder en række af Gibco™ PBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ PBS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ PBS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Koncentrerede former for Gibco™ PBS kan kræve pH-justering på fortyndingstidspunktet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Koncentration 10 X
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7.1 til 7.3
Fysisk form Væske
Mængde 10 x 500 ml
Osmolalitet 2800 til 3200 mOsm/kg