Learn More
MP Biomedicals™ Dulbeccos fosfatbufret saltvand (10X) uden Calcium og Magnesium
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Mængde:
500 ml
Conditionnement:
500ml
Description
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline 10X er en stamopløsning, der bruges til at fremstille 1X D-PBS i vand af cellekulturkvalitet. D-PBS bruges til at vaske celler under forberedelse og seriel overførsel. Fosfatbuffring holder pH i det fysiologiske område. Calcium og magnesium letter cellebinding og sammenklumpning. DPBS uden disse ioner kan bruges til at vaske og skylle suspenderede celler. Bruges til at vaske celler under forberedelse og seriel overførsel.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 10 X |
| pH | 6,5 til 7,5 |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 500 ml |
| Formulering | Flydende (som 10X) uorganiske salte: Kaliumchlorid [KCl]: 2000,00 mg/L; Kaliumphosphat monobasisk [ KH2PO4] : 2000,00 mg/L; Natriumchlorid [NaCl]: 80000,00 mg/L; Dibasisk natriumphosphat [Na 2 HPO 4 ]: 11500,00 mg/L |
| Sterilitet | Steril |
| Inkluderer | Ingen Calcium, Intet Magnesium |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu