Få mere at vide
PBS 10X, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11407130 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11407130
Brand: MP Biomedicals 11PBS10X02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PBS 10X Rnase, Dnase, Proteasefri, Filtreret gennem 0,2 m μPTFE.
  • PBS 10 X buffer er ideel til at opretholde en konstant pH, og da den er isotonisk og ikke-toksisk for celler, kan den bruges i en lang række biologiske anvendelser.
  • PBS 10X bruges ofte som vaske- og fortyndingsbuffer og bruges også til at tage et referencespektrum ved måling af proteinadsorption.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1.06 g/mL
Til brug med (applikation) Velegnet til cellekultur
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 L