Få mere at vide
R&D Systems™ PBS, 100 Tablets
Artikelnummer. 18769218
Skift visning
Mængde:
1 Pk.
Artikelnummer. Mængde
18769218 1 Pk.
1 options
Artikelnummer. 18769218 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 5564/1 Pack
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1201.26 DKK
    1084.65 DKK / 1 sæt
    Spare 116.61 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
A Tocris product, part of R&D Systems. PBS Tablets
PBS, 100 Tablets is a phosphate buffered saline (PBS) tablets. Dissolve 1 tablet into 100ml of water. This will produce 100ml of PBS solution containing: Sodium chloride (137mM), Potassium chloride (2.7mM), Phosphate buffer (11.9mM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 Pk.
Produktlinje Tocris
Mål Buffers, Chelators and Reagents