Få mere at vide
Melford PBS, 100 ml tabletter
Artikelnummer. 30018687
Skift visning
Mængde:
100 Tablets
Artikelnummer. Mængde
30018687 100 Tablets
1 options
Artikelnummer. 30018687 Leverandør Melford Leverandørnr. P32080100T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
PBS, 100 ml Tabletter refererer til forvejede tabletter, der bruges til at fremstille en specifik mængde PBS (Phosphate Buffered Saline) opløsning.
PBS, 100 ml Tabletter refererer til forvejede tabletter, der bruges til at fremstille en specifik mængde PBS (Phosphate Buffered Saline) opløsning.
PBS er en meget brugt bufferopløsning i biologisk og biokemisk forskning. PBS fungerer som en alsidig buffer til forskellige anvendelser, herunder cellekultur, immunhistokemi, protein- og nukleinsyreforskning og diagnostiske assays. Det hjælper med at opretholde en stabil pH og osmolaritet, giver optimale betingelser for biologiske reaktioner og bevarer integriteten af celler og biomolekyler.
Hver tablet indeholder forudbestemte mængder natriumchlorid, dibasisk natriumphosphat og monobasisk kaliumphosphat. Når tabletten er opløst i destilleret vand eller et passende opløsningsmiddel, opløses tabletten, frigiver komponenterne og danner øjeblikkeligt en brugsklar PBS-opløsning med et samlet volumen på 100 ml.
Disse tabletter sikrer nøjagtig og ensartet fremstilling af PBS, hvilket eliminerer behovet for vejning og måling af individuelle komponenter. De er designet til at forenkle processen og spare tid i laboratoriearbejdsgange.
Tekniske data
Mængde 100 Tablets