Få mere at vide
PBOX 6, MedChemExpress
Beskrivelse
PBOX 6 is a pyrrolo-1,5-benzoxazepine (PBOX) compound, acts as a microtubule-depolymerizing agent and an apoptotic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBOX 6 |
| CAS | 290814-68-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H20N2O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (84.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OC1=C(C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)OC4=CC=CC=C4N5C1=CC=C5)N(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.44 |
| Formel vægt | 396.44 |
| Vis mere |