Få mere at vide
PBDE 7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBDE 7 (2,4-Dibromodiphenyl Ether) |
| CAS | 171977-44-9 |
| Molekylær formel | C12 H8 Br2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzene','2,4-dibromo-1-phenoxy-, 2,4-Dibromo-1-phenoxybenzene, 2,4-Dibromodiphenyl ether, BDE 7, PBDE 7, PBDE No. 7, Benzene','2,4-dibromo-1-phenoxy-, 2,4-Dibromo-1-phenoxybenzene, 2,4-Dibromodiphenyl ether, 2,4-DiBDE, BDE 7, PBDE 7 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Br2O/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H |
| SMIL | Brc1ccc(Oc2ccccc2)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2,4-dibromo-1-phenoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 328 |
| Formel vægt | 325.8942 |